Merck
V2876
Sigma-Aldrich
Vitamin B12
≥98%
Synonym(e):
α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamid, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamin, Cyanocobalamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C63H88CoN14O14P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1355.37
Beilstein:
4122889
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
eCl@ss:
34058004
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.79
Assay
≥98%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
red to brown
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChIKey
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
Anwendung
Vitamin B12 wird verwendet:
  • als Bestandteil in Vitaminmischlösungen in der In-vitro-Darmsimulation
  • als Standard in der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma und Größenausschluss (SEC-ICP-MS)
  • als Bestandteil von simulierten Plasmaprotein-Mischungen für die Raman-Spektralanalyse
  • in der Oberflächenplasmonenresonanzanalyse (SPR-Analyse)
  • als Mediumzusatz in ventrikulären Myozyten neugeborener Ratten (NRVM)
Biochem./physiol. Wirkung
Vitamin B12 (Cobalamin) bezieht sich auf eine Gruppe chemisch-verwandter kobalthaltiger Moleküle, die an Zellprozessen wie der DNA-Synthese, Fettsäuresynthese, Energieproduktion und -regulation beteiligt sind. Die physiologisch aktiven Formen von Vitamin B12 umfassen Methylcobalamin und Adenosylcobalamin, während Hydroxocobalamin (Vitamin B12a, OHCbl) und Cyanocobalamin (CNCbl) Speicher- und Darreichungsformen sind. Von Bakterien produziertes Hydroxocobalamin (OHCbl) und CNCbl werden beim Menschen in nützliche Coenzymformen umgewandelt, um Stoffwechselprozesse wie die mitochondriale Methylmalonyl-Coenzym-A-Mutase-Umwandlung von Methylmalonsäure (MMA) in Succinat zur Verknüpfung des Lipid- und Kohlenhydratstoffwechsels sowie die Aktivierung der Methioninsynthase, den limitierenden Faktor in der Synthese von Methionin, zu unterstützen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Raman spectroscopic analysis of high molecular weight proteins in solution-considerations for sample analysis and data pre-processing
Parachalil DR, et al.
Analyst, 143(24), 5987-5998 (2018)
Recombinant human collagen-based microspheres mitigate cardiac conduction slowing induced by adipose tissue-derived stromal cells
Smit NW, et al.
PLoS ONE, 12(8), e0183481-e0183481 (2017)
A missense mutation in TCN2 is associated with decreased risk for congenital heart defects and may increase cellular uptake of vitamin B12 via Megalin
Li P, et al.
Oncotarget, 8(33), 55216-55216 (2017)
Speciation of zinc in fish feed by size exclusion chromatography coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry-Using fractional factorial design for method optimization and mild extraction conditions
Silva MS, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1104, 262-268 (2018)
Microbially Produced Imidazole Propionate Impairs Insulin Signaling through mTORC1
Koh A, et al.
Cell, 175(4), 947-961 (2018)