O1630
Oleinsäure
≥93% (GC)
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 176 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥93% (GC)
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Angaben zum Gen
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?