Wichtige Dokumente
NISTRM8551
USGS26 (Stickstoffisotope in Ammoniumsulfat)
NIST® RM 8551
Synonym(e):
Ammoniumsulfat, Mascagnit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Isotopenreinheit
15N
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)