Merck
NISTRM8540
IAEA-CH-7 (Kohlenstoff- und Hydrogenisotope in Polyethylenfolie)
NIST® RM 8540
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Isotopenreinheit
 2H
 13C
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)