Merck
NISTRM8574
L-Glutaminsäure
NIST® RM 8574, USGS41
Synonym(e):
Heavy carbon and nitrogen isotopes in L-glutamic acid, (S)-2-Amino-glutarsäure, Glu
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
Beilstein:
1723801
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Das Produkt NISTRM8574 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
crystals
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ein exzitatorischer Aminosäure-Neurotransmitter, der ein Agonist an allen Subtypen der Glutamat-Rezeptoren (metabotropen, Kainat, NMDA und AMPA) ist.
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Carbon (13C), Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)