Merck
168355
Millipore
Ammoniumsulfat
Synonym(e):
Mascagnit
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352314
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (formol method)
Qualitätsniveau
Form
crystals (Fine)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 1 M
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
heavy metals: <5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A 5% aqueous solution has a pH of 5.0-6.0. Commonly used for protein precipitation/purification.
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstituierung
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)