Wichtige Dokumente
A2939
Ammoniumsulfat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
Mascagnit
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
Insoluble matter, passes filter test
Glührückstand
<0.01% (as SO4)
Verlust
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH-Wert
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0001%
Absorption
≤0.030 at 280 in H2O at 1 M
≤0.037 at 260 in H2O at 1 M
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Zur Vorbereitung einer Probe vor der nachgeschalteten Analyse können verschiedene Aufreinigungsmethoden verwendet werden. Durch die Aufreinigung wird die Komplexität der Probe reduziert, Interferenzen werden entfernt und Analyten vor der Analyse aufkonzentriert.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.