90765
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥8% Total N, ≥3% Amino
Synonym(e):
Pepton aus Sojabohnen
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Pepton, for biotechnological purposes, from soybean(enzymatic digest), suitable for microbiology
Biologische Quelle
soybean (enzymatic digest)
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥8.0%
Verpackung
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
Glührückstand
≤20%
Verlust
≤10% loss on drying
Farbe
faint beige
faint brown
faint yellow
pH-Wert
6.3-7.3 (25 °C)
Löslichkeit
H2O: 2%
soluble, clear, light yellow
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
- Tightly closed. Dry.
- Hygroscopic - Store under inert gas.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.