87972
Pepton aus Soja, enzymatischer Aufschluss
for biotechnological purposes, Growth stimulant for fastidious microorganisms
Synonym(e):
Pepton aus Sojabohnen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
soybean
Qualitätsniveau
Qualität
for biotechnological purposes
Form
powder
Zusammensetzung
total nitrogen (N), ≥8%
Lagerbedingungen
protect from light
Glührückstand
≤22%
Verlust
≤6.0% loss on drying
pH-Wert
6.4-7.8
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, brownish-yellow
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-30°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.