Merck
74042
Millipore
Optochin-Scheiben
suitable for microbiology
Größe auswählen
50 DISCS
26,50 €
26,50 €
Auf LagerDetails
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 DISCS
26,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41171621
NACRES:
NA.85
26,50 €
Auf LagerDetails
Weitere Informationen anfragen
Produktlinie
BioChemika
Form
disc
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | susceptibility testing: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Pneumococcus spp.
Streptococcus viridans
Allgemeine Beschreibung
Der Optochintest ist hilfreich für die Identifizierung und Differenzierung von Pneumokokken und Viridans-Streptokokken. Optochin (Ethylhydrocuprein-hydrochlorid) wirkt hemmend auf Pneumokokken, während andere Streptokokken gut wachsen oder nur eine kleine Hemmzone aufweisen. Dieser Test ist für die Diagnose von Pneumokokkeninfektionen entwickelt worden.
Anwendung
Optochin Disks has been used to identify pneumococci.[1]
Verpackung
Sterile Filterpapierscheiben (50 Stück), imprägniert mit Optochin.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Identification of Clinical Streptococcus pneumoniae Isolates among other Alpha and Nonhemolytic Streptococci by Use of the Vitek MS Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization?Time of Flight Mass Spectrometry System
Damien Dubois
Journal of Clinical Microbiology, 51(6), 1861-1867 (2013)
Biofilm Formation Enhances Fomite Survival of Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes
Laura R. Marks
Infection and Immunity, 1141-1146 (2013)
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques