Merck
74146
Sigma-Aldrich
Sterile Scheiben
suitable for microbiology
Synonym(e):
Leere Scheiben, Scheiben, leer, Scheiben, steril
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Form
disc
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbe id | utilization test: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Kann für das Testen von diversen Antibiotika, Kohlenhydraten, Substrate, Antiseptische Mittel an Bakterien auf einer Petrischale verwendet werden. Eine Lösung mit der gewünschten Komponente kann auf die Disk aufgetragen werden oder die Disk wird in die Lösung getaucht. Danach muss die Disk noch getrocknet werden und wird in eine inokulierte Petrischale gelegt. Jede Disk nimmt genau die gleiche Menge Flüssigkeit auf.
Verpackung
Sterile Filterpapierschreiben (25 Stk.), 10 mm Durchmesser
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Saima Hameed et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 108, 110338-110338 (2020-01-12)
Gold nanoparticles (AuNPs) have been reported for their most desirable properties as compared to any other noble metal-based nanoparticles, which wider their applications in various fields including catalysis, bio-imaging, biosensors, medicine, biology, and material chemistry. In this study, the shape-dependent