Wichtige Dokumente
440140
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
99%
Synonym(e):
Dow Corning® Produkt Z-6011, 3-Triethoxysilylpropylamin, APTES, APTS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
InChIKey
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.