Assuming that water is the solvent, 80 grams of phenol may be added to 920 grams of water to prepare 1 liter of an 8% phenol (w/w) solution.
Wichtige Dokumente
328111
Phenol
unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
crystalline (solid)
crystals
liquid (after melt)
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Aufgereinigt durch
redistillation
Expl.-Gr.
8.6 %
bp
181 °C
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 84 g/L at 20 °C
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How to prepare 8% phenol (w/w)?
1 Antwort-
Hilfreich?