This product is listed as a solid, however the appearance is not a listed specification. The item is packaged in liquid form and when cooled will result in a solid mass or lump. The melting point of this material is 40-42 °C.
Wichtige Dokumente
16017
Phenol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Assay
99.5-100.5% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
Verunreinigungen
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Übergangstemp.
solidification point ≥40 °C
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
in accordance for appearance of solution
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the appearance of Phenol? Powder, granules, crystal?
1 Antwort-
Hilfreich?