Merck
W322318
Sigma-Aldrich
Phenol
≥99%
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
Größe auswählen
W322318-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
108,00 €
5 KG
216,00 €
10 KG
399,00 €
48,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W322318-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
108,00 €
5 KG
216,00 €
10 KG
399,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
FEMA-Nummer:
3223
Beilstein:
969616
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11811
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.041
NACRES:
NA.21
48,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Kann enthalten
≤0.15% hypophosphorous acid as additive
Expl.-Gr.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
phenolic
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Anwendung
  • Revealing mechanism of phenolic-amine reaction to form humus in compost based on high-resolution liquid chromatography mass spectrometry and spectroscopy.: In dieser Studie werden die komplexen Reaktionen zwischen Phenolverbindungen und Aminen bei der Kompostbildung untersucht. Dabei werden Erkenntnisse zu den zur Humusproduktion führenden molekularen Signalwegen gewonnen, was für die Bodenfruchtbarkeit und die Kohlenstoffbindung von entscheidender Bedeutung ist (Zhou et al., 2024).
  • Unlocking the potential of phenolated kraft lignin as a versatile feed additive.: In diesem Artikel wird der Einsatz von phenoliertem Kraftlignin als Futtermittelzusatz untersucht. Dabei werden die Vorteile für Tiernahrung und seine Rolle bei nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken untersucht (Li et al., 2024).
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 9
1 of 9
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less
Yukari Yamane-Sando et al.
MicrobiologyOpen, 3(2), 196-212 (2014-02-11)
Sphingolipids are a family of eukaryotic lipids biosynthesized from sphingoid long-chain bases (LCBs). Sphingolipids are an essential class of lipids, as their depletion results in cell death. However, acute LCB supplementation is also toxic; thus, proper cellular LCB levels should
Fabrizio Carta et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(15), 5511-5522 (2010-07-02)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are inhibited by sulfonamides, phenols, and coumarins. Polyamines such as spermine, spermidine, and many synthetic congeners are described to constitute a novel class of CA inhibitors (CAIs), interacting with the different CA isozymes with efficiency
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?