901590
Phenol -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Hydroxybenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in THF
Brechungsindex
n/D 1.4222
Dichte
0.922
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Probenmatrix CRM
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
2.0 °F
Flammpunkt (°C)
-16.66 °C