Wichtige Dokumente
YY2214258
Millipore
Unterlauf-Träger, 142 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Abflusshalter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316 stainless steel
Kompatibilität
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Filterhalter aus Edelstahl sind für die Reinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten oder Gasen mittels Druckfiltration konzipiert. PTFE-beschichtete Stützsiebe ermöglichen das Autoklavieren mit eingesetzten Membranen.
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTM-Gewinde mit 3/8-Zoll-ID
XX4204708 Entlüftungs-/Sicherheitsventil
YY3009053 O-Ringe, 90-mm-Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Stützsieb, PTFE-beschichtet
YY2209058 Unterlauf-Träger, 90 mm
YY2209059 Stützbeine
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.