YY3009000
Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Filter Holder 90mm, stainless steel
Synonym(e):
90 mm Filter Holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Qualitätsniveau
Parameter
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
5 bar max. differential pressure (75 psid)
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
17.1 cm , plus inlet connector
171 mm
Durchmesser
12.1 cm
Filterdurchm.
90 mm
Filtrationsfläche
45.5 cm2
Durchm. Vorfilter
75 mm
Gewicht
2.8 kg (6.2 lb)
Fitting
connector for 9.5 mm I.D. hose
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting for 9.5 mm I.D. hose (with connections supplied)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4 Zoll NPTM auf 3/8 Zoll ID
XX4204708 Entlüftungs-/Sicherheitsventil
YY3009053 O-Ringe, 90-mm-Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Filterhalter, PTFE-Beschichtung
YY2209058 Halterung für die abnehmbare Drainage, 90 mm
YY2209059 Stützfüße
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13