Merck
YY3014236
Millipore
Filterhalter, 142 mm, Edelstahl
Filter Holder 142mm, stainless steel
Synonym(e):
Pressure filtration
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Qualitätsniveau
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
27 cm , plus inlet connector
270 mm
Durchmesser
18.4 cm
Filterdurchm.
142 mm
Filtrationsfläche
127 cm2
Durchm. Vorfilter
124 mm
Gewicht
6.4 kg (14.1 lb)
Fitting
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm I.D. hose (with clamps and adapters supplied)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Filterhalter aus Edelstahl sind für die Ultrareinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten oder Gasen durch Druckfiltration bestimmt. PTFE-ummantelte Stützsiebe ermöglichen das Autoklavieren mit eingelegten Membranen.
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTM auf 3/8 Zoll ID.
XX4204708 Entlüftungs-/Entlastungsventil
YY3009053 O-Ringe, 90 mm, Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Stützsieb, PTFE-beschichtet
YY2209058 Unterdrainagehalter, 90 mm
YY2209059 Stützbeine
Anwendung
Filterhalter, 142 mm, Edelstahl