Merck
EZFITFRIT3
Millipore
Filtrationsfritten für EZ-Fit® Filtrationsleiste
EZ-Fit® Manifold accessory, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Filtrationsfritte für die EZ-Fit® Filtrationsleiste ist ein für den Microfil® Filtrationskopf erhältliches Zubehör. Sie kann durch einfaches Herunterdrücken an einer beliebigen Stelle des Randes entfernt werden. Der Microfil® Filtrationskopf wurde für eine vereinfachte Handhabung, geringere Wartung und Begrenzung des Kontaminationsrisikos konzipiert.
Anwendung
Die Filtrationsfritte für die EZ-Fit® Filtrationsleiste ist ein für den Microfil® Filtrationskopf erhältliches Zubehör, das bei der Filtration von Testproben für die allgemeine mikrobiologische Analyse, Bestimmung der Gesamtkeimzahl und Wasserüberwachung eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany