YY3014234
Stützsieb für 142-mm-Filterhalter, PTFE-beschichtet
Accessories for filter holders for sample preparation.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
316 stainless steel
PTFE-coated
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Filterhalter aus Edelstahl sind für die Reinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten oder Gasen mittels Druckfiltration konzipiert. PTFE-beschichtete Stützsiebe ermöglichen das Autoklavieren mit eingesetzten Membranen.
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTM-Gewinde mit 3/8-Zoll-ID
XX4204708 Entlüftungs-/Sicherheitsventil
YY3009053 O-Ringe, 90-mm-Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Stützsieb, PTFE-beschichtet
YY2209058 Unterlauf-Träger, 90 mm
YY2209059 Stützbeine
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTM-Gewinde mit 3/8-Zoll-ID
XX4204708 Entlüftungs-/Sicherheitsventil
YY3009053 O-Ringe, 90-mm-Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Stützsieb, PTFE-beschichtet
YY2209058 Unterlauf-Träger, 90 mm
YY2209059 Stützbeine
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13