Merck
TZHASV210
Millipore
Steritest® NEO-Einheit
For liquids in small vials., Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Synonym(e):
Einheit zur Sterilitätstestung, Membranfiltrationseinheit, Membranfiltrationskanister, geschlossene Membranfiltration, Steritest® NEO-Einheit für Sterilitätstests, mit blauem Unterteil
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Qualitätsniveau
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
Hersteller/Markenname
Steritest®
Verpackung
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Länge Schlauch
850 mm
Farbe
blue Canister Base
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
liquid
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
For liquids in small vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: 2 Kanister
Steritest® NEO ist eine Membranfiltrationseinheit zur Sterilitätsprüfung filtrierbarer pharmazeutischer Produkte. Die Einheit vereinfacht jeden Schritt der Sterilitätsprüfung, von der Durchführung bis hin zur Rückverfolgung. Das in sich geschlossene System gewährleistet, dass pharmazeutische Produkte während der Sterilitätsprüfung niemals der Umwelt ausgesetzt werden, minimiert falsch-positive Ergebnisse und bietet höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Bei Verwendung mit der Steritest® Symbio-Pumpe, spezifischen Zubehörteilen und hochwertigen Nährmedien und Spüllösungen bietet dieses System ein optimiertes und in vollem Umfang vorschriftskonformes Testverfahren. Die Einheit wird mit einer dünnen Doppelkanüle für kleine Flaschen mit Septum geliefert. Die Kanister mit blauem Unterteil kennzeichnen eine Membran aus Zellulosemischester, die eine optimale Filtrationsflussrate für Standardprodukte bietet.
Anwendung
Die Steritest® NEO-Einheit ist zur Sterilitätsprüfung kleinvolumiger Parenteralia und synthetischer Arzneimittel ohne antimikrobielle Aktivität vorgesehen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sterilitätsprüfung mit unseren Geräten, Pumpen, Medien, Flüssigkeiten und Dienstleistungen alles aus einer Hand
  • Steritest® Einheiten werden in unserem Center of Excellence in Molsheim, Frankreich, hergestellt, mit hochwertigen Kontrollstandards, durch die jede Charge das Qualitätszertifikat erhält.
  • Neues Kanülendesign
    Das Design dieser neuen Kanüle wurde mit einer kurzen Nadellänge sowie Griffen und Stegen für geschickte Handhabung und Sicherheit für den Anwender beim Durchstechen des kleinen Behälters optimiert
  • Bessere Arbeitsabläufe
    Die neue Steritest® NEO Kartuscheneinheit weist vorteilhafte Verbesserungen wie farbige Klammern, Skaleneinteilung für genaue Volumenmessungen, optimierte Identifizierung und Rückverfolgbarkeit mit dem neuen abziehbaren Etikett auf
  • Geschlossenes System
    Pharmazeutische Produkte haben während des Testens mit Steritest® NEO Einheiten keinen Kontakt mit der Umgebung. Filtration, Spülen, Medienzugabe und Inkubation werden in einem geschlossenen System durchgeführt.
  • Gleichbleibende Leistung
    100 % Integritätsprüfung, strenge physikalische und mikrobiologische Tests bei jedem Schritt des Zusammenbaus der Steritest® NEO Einheit vor der Freigabe durch die Herstellung.
  • Neues Tool zur Schlauchabtrennung
Die Velax® Schneidklemmen sind an allen Steritest® NEO Einheiten montiert und ermöglichen ein sicheres und einfaches Schneiden der Schläuche.
Verpackung
Packung mit 10 einzeln verpackten Blistern pro Packung
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
konfiguriert für
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Verwandter Inhalt
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.