Merck
STBMRFK34
Millipore
Spüllösung K
Fluid K - Ready-to-use Rinse Fluid
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
Synonym(e):
Lösung K in Flasche mit Schraubkappe und Septum, Spüllösung, Verdünnungslösung K, Waschlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
Verpackung
pack of 4 bottles
Flaschenkapazität
500 mL
bottle filling volume
300 mL
Kapazität
500 mL
Farbe
light, with no precipitate and free of visible particles
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
6.9
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Lösung K eignet sich zum Testen von Proben, die Petrolatum, Öle oder ölige Lösungen enthalten. Die Zusammensetzung dieser Lösung entspricht den Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.) 2.6.1, des US-amerikanischen Arzneibuchs (USP) 71 und des Japanischen Arzneibuchs (JP) 4.06. Das Produkt ist eine hellgelbe Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 6,9 ± 0,2 bei 25 °C. Die Lösung kann bis zu 12 Monate bei 15–25 °C (lichtgeschützt) aufbewahrt werden. Jede einzelne Packung enthält 4 Flaschen mit jeweils 300 mL Lösung, die mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen sind, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermindern und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Anwendung
Lösung K wird bei Sterilitätsprüfungen als Verdünnungs- und Spüllösung für petrolatum- und ölhaltige Proben eingesetzt. Es kann zusammen mit dem STERITEST® Sterilitätstestsystem eingesetzt werden sowie zum Spülen von Membranen und zum Verdünnen/Auflösen von Proben zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl. Die Lösung ist auch hervorragend geeignet zum Spülen medizinischer Geräteleitungen sowie für Proben, die sich nur schwierig filtrieren oder auflösen lassen.
Sterilitätsprüfung
Bestimmung der Gesamtkeimzahl
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Nährmedium
Spüllösung K
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Fragen
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension