Merck
6.18216
Sigma-Aldrich
Oleinsäure
purified grade
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
Beilstein:
1726542
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Qualität
purified grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 176 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
WGK
WGK 1