Merck
5.43827
Supelco
Sulfuric acid
98%, for HPLC LiChropur
Synonym(e):
Schwefelsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
EG-Index-Nummer:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Schwefelsäure 98 %, for HPLC LiChropur
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Assay
≥98% (alkalimetric)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable