Merck
93350
Sigma-Aldrich
Trizma® Base
≥99.7% (T), crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
Größe auswählen
100 G
51,00 €
500 G
182,00 €
1 KG
294,00 €
51,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
51,00 €
500 G
182,00 €
1 KG
294,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
51,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Trizma® Base, puriss. p.a., ≥99.7% (T)
Beschreibung
aminopeptidase substrate
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.7% (T)
Form
crystalline
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
pH-Wert
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
Löslichkeit
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.6
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 430 nm Amax: ≤0.01
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei Tris handelt es sich um einen etablierten basimetrischen Standard und Puffer, der in der Biochemie und Molekularbiologie eingesetzt wird.[1] Er kann einzeln als Puffer oder als Komponente von Mischpufferformulierungen wie Tris-EDTA (TE)-Puffer, Tris-Acetat-EDTA (TAE)-Puffer, Tris-Borat-EDTA (TBE)-Puffer usw. eingesetzt werden.[2] Er ist rein, weitgehend stabil, verhältnismäßig nicht hygroskopisch und weist ein hohes Äquivalentgewicht auf.[3]
Anwendung
Tris-Base wird wie folgt verwendet:
  • zur Herstellung des TAE-Puffers für das TAE-Agarosegel, das für die Gel-Elektrophorese von PCR-Produkten verwendet wird.[4]
  • als Bestandteil des Probenpuffers für SDS-PAGE[5]
  • zur Herstellung von Puffer für die Ionenaustausch-Chromatografie (IEC)[6]
Sonstige Hinweise
Die Trizma-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener Trizma-Produkte.
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Quantitative determination of titin and nebulin in poultry meat by SDS-PAGE with an internal standard.
Tomaszewska-Gras J, et al.
Meat Science, 62(1), 61-66 (2002)
In vivo Analysis of Cyclic di-GMP Cyclase and Phosphodiesterase Activity in Escherichia coli Using a Vc2 Riboswitch-based Assay.
Liu Y, et al.
Journal of Bacteriology (2017)
a-Synuclein Aggregation Monitored by Thioflavin T Fluorescence Assay.
Wordehoff M and Hoyer W
Bio-protocol, 8(14) (2018)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Preparation of Buffers for Use in Enzyme Studies.
Gomori G
Methods in Enzymology, 1, 138-146 (1955)