Merck
1.09982
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
Größe auswählen
1 AMP
31,30 €
31,30 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 AMP
31,30 €
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
31,30 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Schwefelsäure, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
0.005 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
1.1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Konzentration nach der Verdünnung auf 1 l: c(H₂SO₄)= 0,005 mol/l
Stoffmengenkonzentration: : c(H₂SO₄) = 0,005000 mol/l
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1