298711
Diethyl Pyrocarbonate
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle in a dose- and time-dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Synonym(e):
Diethyl Pyrocarbonate, Diethyl Oxydiformate, DEPC
Größe auswählen
151,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
151,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7998
Assay
≥97% (titration)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
clear colorless
Löslichkeit
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Blumbers, D.O. 1987. Methods Enzymol. 152, 20.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup