D5758
Diethylpyrocarbonat
96% (NT)
Synonym(e):
DEP, DEPC, Diethyldicarbonat, Diethyloxydiformat, Ethoxy-Ameisensäure-Anhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
Assay
96% (NT)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Es hemmt die Bindung von Ryanodin an Ryanodin/Ca2+-Rezeptorkanäle in Skelettmuskel in Abhängigkeit von Dosis und Zeit und erhöht die Ca2+-Permeabilität von SR-Vesikeln.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.