Merck
Z566853
Plas-Labs PCR UV chamber UV bulb
L 18 in.
Synonym(e):
isolation chambers, pcr chambers
Größe auswählen
1 EA
202,00 €
202,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
202,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
202,00 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Plas-Labs EL1122
Methode(n)
PCR: suitable
Länge
18 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The PCR UV bulb is used in combination with the PCR UV germicidal light, Z566845, in any of the Plas-Labs PCR UV chambers.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)