Merck
H3149
Sigma-Aldrich
Heparin Natriumsalz aus Schweinedarm
Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Porcine intestinal mucosa
Qualitätsniveau
Typ
Grade I-A
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥180 USP units/mg
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
beige
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Anwendung(en)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Allgemeine Beschreibung
Heparin ist vorwiegend für die Verzögerung der Blutgerinnung verantwortlich. Es verstärkt die Antithrombin-vermittelte Inaktivierung von Proteasen im Gerinnungsweg.
Heparin-Natrium ist ein sulfatiertes Polysaccharid aus der Familie der Glykosaminoglykane und spielt eine wichtige Rolle in der Zellkultivierung, der Krebsbiologie und der Arzneimittelforschung. Durch seine Wirkung auf Interaktionen von Proteinen und Zellen ist es wertvoll für die Untersuchung molekularer und zellulärer Prozesse, die Tumormodellierung, Untersuchung von Bindungsinteraktionen und als Zellkultursupplement zur Unterstützung der Zellviabilität.
Anwendung
  • Heparin-Natriumsalz aus der Darmschleimhaut von Schweinen wird zur Aufreinigung von sLRP (soluble circulating Low Density Lipoprotein Receptor-related Protein-1) aus menschlichem Plasma verwendet.
  • Es wird als Zusatz in M199-Medium zur Kultivierung von Endothelzellen aus der humanen Nabelschnurvene eingesetzt.
  • Bei der Isolierung von Blut findet es Anwendung als koagulationshemmender Wirkstoff.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochreine Verbindung für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Factor Xa and thrombin, but not factor VIIa, elicit specific cellular responses in dermal fibroblasts.
Bachli EB et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 1, 1935-1935 (2003)
Keisuke Yoshida et al.
Nature communications, 9(1), 3885-3885 (2018-09-27)
The majority of histones are replaced by protamines during spermatogenesis, but small amounts are retained in mammalian spermatozoa. Since nucleosomes in spermatozoa influence epigenetic inheritance, it is important to know how histones are distributed in the sperm genome. Conflicting data
Mohamed Abdouh et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 113-113 (2017-09-01)
Horizontal transfer of malignant traits from the primary tumor to distant organs, through blood circulating factors, has recently become a thoroughly studied metastatic pathway to explain cancer dissemination. Recently, we reported that oncosuppressor gene-mutated human cells undergo malignant transformation when
Mohamed Abdouh et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 257-257 (2019-06-16)
We reported that horizontal transfer of malignant traits to target cells is a potential pathway to explain cancer dissemination. Although these results were encouraging, they were never corroborated by data showing the molecular mechanisms responsible for the observed phenomenon. In
Aaron B Bogutz et al.
PLoS genetics, 14(8), e1007587-e1007587 (2018-08-11)
The basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor ASCL2 plays essential roles in diploid multipotent trophoblast progenitors, intestinal stem cells, follicular T-helper cells, as well as during epidermal development and myogenesis. During early development, Ascl2 expression is regulated by genomic imprinting and