Merck
Z551880
Sigma-Aldrich
Aldrich® Inline-Blasenzähler mit SafetyBarb® Schlauchanschlüssen
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Größe auswählen
1 EA
206,00 €
206,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
206,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
206,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)