Merck
Z223719
Sigma-Aldrich
Aldrich® mini gas bubbler
capacity 4 mL
Synonym(e):
bubblers, scientific bubblers
Größe auswählen
1 EA
106,00 €
106,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
106,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
106,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Kapazität
4 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kleinst-Blasenzähler
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the diameter of the inlet and outlet? What is the inner diameter of the hose that I need to connect it.
    1 Antwort
    1. Please see the image below regarding the dimensions of this product. 1/4” is equivalent to approximately 6mm, and 9mm is equivalent to approximately 3/8”. The type of tubing needed will depend on the I.D.
      Hilfreich?