Merck
Z552666
Sigma-Aldrich
Aldrich® Rückfluss-Blasenzähler mit SafetyBarb® Schlauchanschlüssen
capacity 25 mL
Synonym(e):
bubblers, scientific bubblers
Größe auswählen
1 EA
568,00 €
568,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
568,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
568,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Kapazität
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Monitors gas flow into, or evolution from a system. Capacity 25 mL per chamber. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)