Merck
SYNF932450
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm
Synonym(e):
Synthware F932450
Größe auswählen
1 EA
93,10 €
93,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
93,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
93,10 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F932450
Scheibendurchm.
24 mm
Filterdurchm.
24 mm
Platte AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
O.D. of disc is 24 mm.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)