Merck
SYNF62241L
Synthware pressure equalizing addition funnel
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Synonym(e):
Synthware F62241L, dropping funnel
Größe auswählen
1 EA
304,00 €
304,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
304,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
304,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F62241L
Kapazität
1000 mL
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
With 1:5 PTFE stopcock
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)