Merck
Z101303
Sigma-Aldrich
Aldrich® Septumeinlass-Aufsatz, Außengewinde
Plain, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
44,40 €
44,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
44,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
44,40 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the diameter of the non-glass-on-glass end?
    1 Antwort
    1. The outer diameter of the top tube of this non-threaded adapter is 9 mm and the bottom of the joint is approximately 24 mm outer diameter.
      Hilfreich?