Merck
183474
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5637 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
InChIKey
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Nitrophenethyl alcohol was used in the synthesis of indoles[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)