Merck
Z322172
Quickfit® rechtwinkliger Rohradapter
joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
MF10/1B/SC
Größe auswählen
1 EA
28,10 €
28,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
28,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
28,10 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 10/1B/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
mit Schliff und rechtwinkligem Schraubkappenanschluss mit Schlaucholive.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)