Merck
745979
Sigma-Aldrich
tBuBrettPhos Pd G3
96%
Synonym(e):
tert-BuBrettPhos-Pd-G3, [(2-Di-tert-butylphosphin-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)-Methansulfonat
Größe auswählen
100 MG
105,00 €
500 MG
289,00 €
1 G
416,00 €
2 G
790,00 €
5 G
1.630,00 €
105,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
105,00 €
500 MG
289,00 €
1 G
416,00 €
2 G
790,00 €
5 G
1.630,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H62NO5PPdS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
854.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Leistungsmerkmale
generation 3
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
119-131 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COC1=CC=C(C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1C2=C(C=C(C=C2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C31H49O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChIKey
GAQPAUHHECNHNS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
tBuBrettPhos Pd G3 ist ein Buchwald-Präkatalysator der dritten Generation (G3), der bei Kreuzkupplungsreaktionen zur Bildung von C–C-, C–N-, C–O-, C–F-, C–CF3- und C–S-Bindungen verwendet werden kann. Es ist luft-, feuchtigkeits- und wärmebeständig und in einem weiten Bereich gängiger organischer Lösungsmittel löslich. Zu den einzigartigen Merkmalen gehören unter anderem geringere Katalysatorladungen, kürzere Reaktionszeit, effiziente Bildung der katalytisch aktiven Spezies und genaue Kontrolle des Verhältnisses von Ligand zu Palladium.
Anwendung
tBuBrettPhos Pd G3 wird als Präkatalysator für die N-Arylierung von Aminosäureestern mit Aryltriflaten unter milden Reaktionsbedingungen und minimaler Racemisierung des Aminosäureesters verwendet.[1] Darüber hinaus kann es als Katalysator für die Umwandlung von Arylhaliden zu Phenolen in Gegenwart von Benzaldoxim als Hydroxid-Surrogat eingesetzt werden.[2]
Für kleinformatige und Hochdurchsatz-Anwendungen ist das Produkt auch als ChemBeads erhältlich (928313)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hailey A Young et al.
The Journal of organic chemistry, 85(3), 1748-1755 (2019-12-04)
Palladium-catalyzed N-arylations of amino acid tert-butyl esters using 4-bromo-N,N-dimethylaniline as a coupling partner are reported. The resulting N-aryl amino acid esters are suitable building blocks for the synthesis of electron-rich N-aryl peptides, which undergo oxidative couplings to aminooxy groups to
Synthesis of Complex Phenols Enabled by a Rationally Designed Hydroxide Surrogate.
Fier PS & Maloney KM
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(16), 4478-4482 (2017)
Sandra M King et al.
Organic letters, 18(16), 4128-4131 (2016-08-09)
A general method for the N-arylation of amino acid esters with aryl triflates is described. Both α- and β-amino acid esters, including methyl, tert-butyl, and benzyl esters, are viable substrates. Reaction optimization was carried out by design of experiment (DOE)
Artikel
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Verwandter Inhalt
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.