Merck
733059
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-Hydroxycyclohexancarboxylat
98%
Größe auswählen
5 G
42,50 €
42,50 €
Listenpreis85,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
42,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
42,50 €
Listenpreis85,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
CCOC(=O)C1CCCC(O)C1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChIKey
BGAOLPQGOBDXBH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)