Merck
734071
Sigma-Aldrich
Di-tert-Butylphosphinoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp (Schmelzpunkt)
74-82 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine oxide
SMILES String
CC(C)(C)[PH](=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19OP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChIKey
RYLNFGJYRKJXQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)