Merck
B75158
Sigma-Aldrich
Brompentafluorbenzol
99%
Synonym(e):
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
About This Item
Lineare Formel:
BrC6F5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.96
Beilstein:
1819390
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−31 °C (lit.)
Dichte
1.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChIKey
XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter