Merck
218456
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrat
97%
Synonym(e):
Dimethylbrenztraubensäure-ethylester, Ketovalin-ethylester
Größe auswählen
5 G
79,60 €
79,60 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
79,60 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCOCOOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
Beilstein:
1756668
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
79,60 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.410 (lit.)
bp
62 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate reacts with a variety of allyl halides in the presence of indium to afford hydroxy unsaturated carbonyl compounds[1]. Conformational behaviour of ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was investigated using solution FTIR in combination with ab initio calculations[2].
Anwendung
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was used in the synthesis of (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropyl hexanoic acid[3].
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The synthesis of (2S, 4S, 5S)-5-(N-BOC)-amino-6-cyclohexyl-4-hydroxy-2-isopropyl-hexanoic acid lactone, an hydroxyethylene dipeptide isostere precusor.
Chakravarty PK, et al.
Tetrahedron Letters, 30(4), 415-418 (1989)
Conformational isomerism of a-ketoesters. A FTIR and ab initio study.
Ferri D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 221-227 (2000)
A convenient allylation of 1, n-dicarbonyl compounds using organoindium reagents.
Lee PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(12), 1380-1384 (2001)