Merck
702005
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(di-isopropylphosphino)ferrocenpalladiumdichlorid
98%
Synonym(e):
PdCl2(dippf)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36Cl2FeP2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
595.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
282-287 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;;;;/h2*5-10H,1-4H3;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
UXOSTJATWDHIKQ-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)