Merck
708933
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H52FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
138 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C17H26P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*7-8,13-16H,1-6,9-12H2;
InChIKey
LVWMUECONASIMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)