Merck
412740
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)-dichlorid
Synonym(e):
Dichlorobis-(triphenylphosphin)-palladium(II), Palladium-bis-(triphenylphosphin)-dichlorid, PdCl2(PPh3)2
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2PdCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
701.90
Beilstein:
4935975
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Pd]Cl.c1(P(c2ccccc2)c3ccccc3)ccccc1.c4(P(c5ccccc5)c6ccccc6)ccccc4
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)-dichlorid ist ein organometallischer Komplex: Es ist ein wirkungsvoller Kreuzkupplungs-Katalysator für C-C-Kopplungsreaktionen wie etwa Kopplungsreaktionen nach Negishi, Suzuki, Sonogashira und Heck. Die Detektion von Bis(triphenylphosphin)palladium(II)-dichlorid mittels Elektrospray-Ionisation / Quadrupol-Ionenfallen-Massenspektrometrie wurde berichtet, wobei verschiedene Imidazoliumsalze als Ladungsträger verwendet wurden. Es kommt im Heck-Reaktionsmedium als Katalysator zum Einsatz.
Anwendung
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)-dichlorid wurde folgendermaßen in Studien verwendet:
  • Als Modellkatalysator für die Evaluierung von funktionalisierten Kieselsäuren für die adsorptive Wiedergewinnung homogener Katalysatoren über seine Interaktion mit dem Metallzentrum.
  • Als Katalysator bei der Synthese von Diphenylacetylen.
  • Eintopfreaktion von Furoquinolinen über eine Pd-katalysierte Kopplung nach Sonogashira gefolgt von einem Cu(I)-katalysierten Ringschluss.
  • Katalysator für Sonogashira-Kupplung von Arylalkynen an 2-Bromthiazol und 2-Bromthiophen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron Letters, 47, 7317-7317 (2006)
Barbara L Walton et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(17), 1954-1960 (2013-08-14)
While electrospray ionization is a popular technique for mass analysis, without a charged species it is ineffective. This coupled with solvent restrictions hinders the analysis of organometallic complexes. Detecting neutral species whose solubility is limited to nonconventional solvents is a
Gribble, G. W.; Conway, S. C.
Synthetic Communications, 22, 2129-2129 (1992)
Seayed, A.; Jayasree, S.; Chaudhari, V.
Catalysis Letters, 61, 99-99 (1999)
Catalysis Today, 66, 53-61 (2001)