Merck
656674
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[(4-bromophenyl)phenylamino]biphenyl
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H26Br2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
646.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-135 °C (polymorphic)
SMILES String
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6ccc(Br)cc6
InChI
1S/C36H26Br2N2/c37-29-15-23-35(24-16-29)39(31-7-3-1-4-8-31)33-19-11-27(12-20-33)28-13-21-34(22-14-28)40(32-9-5-2-6-10-32)36-25-17-30(38)18-26-36/h1-26H
InChIKey
KKZPWVLMUUASEA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)