Merck
HT40332
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain EA 50
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116121
NACRES:
NA.47
Form
solution
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Diagnostische Implikationen
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Sonstige Hinweise
Eosin Y (certified), 0.23%,Bismarck brown (certified), 0.05%, fast green FCF (certified), 0.08%, phosphotungstic acid, 0.2%, in denatured alcohol
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Kurzinformation zum Gebiet der Zytologie, ihrer Rolle bei der Zytodiagnostik und zum Einsatz von Standard- und Spezialfärbungen für die mikroskopische Analyse zum Nachweis von Zellanomalien.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.