1.00121
Nuclear Fast Red-Aluminiumsulfatlösung 0,1 %
for microscopy
Qualitätsniveau
Form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
0.1%
Dichte
1.04-1.06 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die gebrauchsfertige Nuclear Fast Red-Aluminiumsulfatlösung 0,1 % für die Mikroskopie wird zum Gegenfärben in histochemischen Reaktionen eingesetzt, z. B. bei der Färbung mit Berliner Blau zum Nachweis von Eisen oder bei der Silberfärbung von Retikulinfasern. Nuclear Fast Red-Aluminiumsulfatlösung 0,1 % kann auch zur Kernfärbung mit Alcianblau eingesetzt werden. 500 ml Nuclear Fast Red-Aluminiumsulfatlösung 0,1 % reichen zum Färben von mindestens 2.500 Proben. Die Lösung weist eine ausgezeichnete Qualität auf, da sie ein IVD-registriertes und CE-zertifiziertes Produkt ist. Daher kann sie in einem akkreditierten Labor verwendet werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Anwendung
Zur Kernfärbung und Gegenfärbung in histochemischen Reaktionen, z. B. Berliner Blau
Hinweis zur Analyse
Eignung für die MikroskopieentsprichtZellkernedunkelrotZytoplasmahellrotSaure Mukosubstanzenhellblau
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable